Merck
179035
Sigma-Aldrich
cis-1,5-Cyclooctandiol
98%
Synonym(e):
cis-1,5-Cyclooctanediol
About This Item
Lineare Formel:
C8H14(OH)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
144.21
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
98%
Form
solid
bp
105-107 °C/0.05 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
73-75 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
SMILES String
O[C@H]1CCC[C@@H](O)CCC1
InChI
1S/C8H16O2/c9-7-3-1-4-8(10)6-2-5-7/h7-10H,1-6H2/t7-,8+
InChIKey
BDNXUVOJBGHQFD-OCAPTIKFSA-N
Anwendung
cis-1,5-Cyclooctanediol was used in the synthesis of cis-1,5-diaminocyclooctane[1].
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
John C Poutsma et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (16)(16), 2040-2041 (2003-08-26)
The gas phase basicity of the title compound has been determined to be greater than that of putrescine, making it the most basic primary diamine measured to date.