Merck
359947
Sigma-Aldrich
Borhydrid auf polymerem Träger
Synonym(e):
(Polystyrylmethyl)trimethylammonium-Borhydrid
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form
beads
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
reactivity: carbonyl reactive
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[H][B-]([H])([H])[H].C=Cc1ccccc1.C=Cc2ccc(C=C)cc2.C[N+](C)(C)Cc3ccccc3
InChI
1S/C4H12N.BH4/c1-5(2,3)4;/h1-4H3;1H4/q+1;-1
InChIKey
LSSMEJCYZMCNIN-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Reducing agent with greater selectivity than the corresponding alkali borohydrides.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Synthetic Communications, 19, 805-805 (1989)