Merck
359610
Sigma-Aldrich
Ethylendiamintetraessigsäure, Eisen(III)-natriumsalz Hydrat
About This Item
Lineare Formel:
[(O2CCH2)2NCH2CH2N(CH2CO2)2]FeNa·xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
367.05 (anhydrous basis)
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
powder
Verunreinigungen
<4% sulfate
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
O.[Na+].[Fe+3].[O-]C(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.Fe.Na.H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;1H2/q;+3;+1;/p-4
InChIKey
QENAFDOIABJELJ-UHFFFAOYSA-J
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)