Wichtige Dokumente
363901
2-Chlor-2-propen-1-ol
technical grade, 90%
Synonym(e):
2-Chlorallylalkohol
Empfohlene Produkte
Qualität
technical grade
Qualitätsniveau
Assay
90%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.459 (lit.)
bp
133-134 °C (lit.)
Dichte
1.162 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
hydroxyl
SMILES String
OCC(Cl)=C
InChI
1S/C3H5ClO/c1-3(4)2-5/h5H,1-2H2
InChIKey
OSCXYTRISGREIM-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
129.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
54 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?