Wichtige Dokumente
359548
Ammoniumdiethyldithiocarbamat
Synonym(e):
Diethyldithiocarbaminsäure Ammoniumsalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solid
Qualitätsniveau
mp (Schmelzpunkt)
80 °C (dec.) (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
N.CCN(CC)C(S)=S
InChI
1S/C5H11NS2.H3N/c1-3-6(4-2)5(7)8;/h3-4H2,1-2H3,(H,7,8);1H3
InChIKey
JSYCNFYVINPILE-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
- Reactions with copper acetylacetonato complex
- Triazole compounds
- Causing accelerated degradation of methyl iodide
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)