Merck
347450
Sigma-Aldrich
Lithiumdeuteroxid -Lösung
7.5 wt. % in D2O, ≥98 atom % D
Synonym(e):
Lithium deuteroxide (3N in D2O) solution
Größe auswählen
100 G
CHF 452.00
CHF 452.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 G
CHF 452.00
About This Item
Lineare Formel:
LiOD
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
24.95
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352303
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.13
CHF 452.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
≥98 atom % D
Qualitätsniveau
Form
liquid
Konzentration
7.5 wt. % in D2O
Methode(n)
NMR: suitable
Brechungsindex
n20/D 1.363
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
[Li+].[O-][2H]
InChI
1S/Li.H2O/h;1H2/q+1;/p-1/i/hD
InChIKey
WMFOQBRAJBCJND-DYCDLGHISA-M
Verwandte Kategorien
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)