Merck
589551
Sigma-Aldrich
Boc-Phe-OH-(Phenyl-d5)
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Synonym(e):
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-phenyl-d5-alanin, L-Phenyl-d5-alanin, N-t-Boc-Derivat
Größe auswählen
1 G
CHF 1’080.00
CHF 1’080.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 1’080.00
About This Item
Lineare Formel:
C6D5CH2CH(NH-Boc)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
270.34
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
CHF 1’080.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
≥98 atom % D
Assay
≥98% (CP)
Form
solid
Optische Aktivität
[α]20/D +25°, c = 1 in ethanol
mp (Schmelzpunkt)
85-87 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Boc
Massenverschiebung
M+5
SMILES String
[2H]c1c([2H])c([2H])c(C[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O)c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C14H19NO4/c1-14(2,3)19-13(18)15-11(12(16)17)9-10-7-5-4-6-8-10/h4-8,11H,9H2,1-3H3,(H,15,18)(H,16,17)/t11-/m0/s1/i4D,5D,6D,7D,8D
InChIKey
ZYJPUMXJBDHSIF-MEKJEUOKSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)