Merck
566969
Sigma-Aldrich
6-Amin-1-methyl-5-nitrosouracil
97%
Synonym(e):
6-Amino-1-methyl-5-nitroso-1H-pyrimidin-2,4-dion
Größe auswählen
25 G
CHF 222.00
CHF 222.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
CHF 222.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H6N4O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
170.13
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 222.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
C-nitroso
nitroso
SMILES String
CN1C(=O)NC(=O)C(N=O)=C1N
InChI
1S/C5H6N4O3/c1-9-3(6)2(8-12)4(10)7-5(9)11/h6H2,1H3,(H,7,10,11)
InChIKey
AHOWVSJPUQTRNN-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)