Merck
346411
Sigma-Aldrich
Poly[1-[4-(3-carboxy-4-hydroxyphenylazo)benzolsulfonamid]-1,2-ethandiyl, Natriumsalz]
technical grade
Größe auswählen
5 G
CHF 87.30
CHF 87.30
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 87.30
About This Item
Lineare Formel:
[-CH2CH[NHSO2C6H4N=NC6H3(OH)CO2Na]-]n
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
CHF 87.30
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
technical grade
Form
powder
SMILES String
Oc1ccc(cc1C(=O)O[Na])\N=N\c2ccc(cc2)S(=O)(=O)NC=C
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)