Wichtige Dokumente
346292
4,4-Dimethyl-2-phenyl-2-oxazolin
96%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
96%
Brechungsindex
n20/D 1.5322 (lit.)
bp
124 °C/20 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
20-24 °C (lit.)
Dichte
1.025 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC1(C)COC(=N1)c2ccccc2
InChI
1S/C11H13NO/c1-11(2)8-13-10(12-11)9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,8H2,1-2H3
InChIKey
UGNSMKDDFAUGFT-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
217.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
103 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)