Wichtige Dokumente
346071
2-Chlor-4-hydroxybenzonitril
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
160 °C (dec.) (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
nitrile
SMILES String
Oc1ccc(C#N)c(Cl)c1
InChI
1S/C7H4ClNO/c8-7-3-6(10)2-1-5(7)4-9/h1-3,10H
InChIKey
BDDVAWDNVWLHDQ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?