Merck
116327
Sigma-Aldrich
2-Chlor-4-methylpyridin
98%
Synonym(e):
2-Chlor-4-picolin
Größe auswählen
5 ML
CHF 101.00
25 ML
CHF 202.00
CHF 101.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 ML
CHF 101.00
25 ML
CHF 202.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H6ClN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
127.57
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 101.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.529 (lit.)
bp
194-195 °C (lit.)
Dichte
1.142 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
SMILES String
Cc1ccnc(Cl)c1
InChI
1S/C6H6ClN/c1-5-2-3-8-6(7)4-5/h2-4H,1H3
InChIKey
MZVSTDHRRYQFGI-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
2-Chloro-4-methylpyridine (2-Chloro-4-picoline) reacts with 3,5-bis(trifluoromethyl)phenylboronic acid to form 2-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methylpyridine by palladium-catalyzed cross-coupling reaction[1].
2-Chloro-4-picoline (2-Chloro-4-methylpyridine) has been used in the determination of gas-phase basicity of several relatively small organic molecules that are used in the MALDI[2].
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Barylyuk K, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 2(5), 1962-1969 (2012)
Ionkin AS, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 692(22), 4809-4827 (2007)