Merck
344435
Sigma-Aldrich
Magnesium-D-gluconat Hydrat
97%
Synonym(e):
D-Gluconsäure Magnesiumsalz Hydrat
About This Item
Lineare Formel:
[HOCH2[CH(OH)]4CO2]2Mg · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
414.60 (anhydrous basis)
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Optische Aktivität
[α]20/D +11°, c = 1.8 in H2O
mp (Schmelzpunkt)
200 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
[H]O[H].OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)O[Mg]OC(=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/2C6H12O7.Mg.H2O/c2*7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13;;/h2*2-5,7-11H,1H2,(H,12,13);;1H2/q;;+2;/p-2/t2*2-,3-,4+,5-;;/m11../s1
InChIKey
IAKLPCRFBAZVRW-XRDLMGPZSA-L
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)