Wichtige Dokumente
215686
Disperse Yellow 3
Dye content 30 %
Synonym(e):
4-(2-Hydroxy-5-methylphenylazo)-acetanilid, N-[4-(2-Hydroxy-5-methylphenylazo)-phenyl]-acetamid
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Qualitätsniveau
Zusammensetzung
Dye content, 30%
mp (Schmelzpunkt)
268-270 °C (lit.)
λmax
357 nm
ε (Extinktionskoeffizient)
≥6500 at 354-360 nm in ethanol and water at 0.02 g/L
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
CC(=O)Nc1ccc(cc1)N=Nc2cc(C)ccc2O
InChI
1S/C15H15N3O2/c1-10-3-8-15(20)14(9-10)18-17-13-6-4-12(5-7-13)16-11(2)19/h3-9,20H,1-2H3,(H,16,19)
InChIKey
PXOZAFXVEWKXED-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?