Merck
344184
Sigma-Aldrich
6-Methylpyridin-2,3-dircarbonsäure
97%
Synonym(e):
6-Methyl-2,3-pyridinedicarboxylic acid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H7NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
181.15
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
170 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
Cc1ccc(C(O)=O)c(n1)C(O)=O
InChI
1S/C8H7NO4/c1-4-2-3-5(7(10)11)6(9-4)8(12)13/h2-3H,1H3,(H,10,11)(H,12,13)
InChIKey
PHQBKLKZIXCRIX-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)