Merck
343951
Sigma-Aldrich
1,3-Dibrom-5-(trifluormethoxy)-benzol
99%
About This Item
Lineare Formel:
Br2C6H3OCF3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
319.90
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.508 (lit.)
bp
83-85 °C/20 mmHg (lit.)
SMILES String
FC(F)(F)Oc1cc(Br)cc(Br)c1
InChI
1S/C7H3Br2F3O/c8-4-1-5(9)3-6(2-4)13-7(10,11)12/h1-3H
InChIKey
UKHOUWWEEAOCTI-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
1,3-Dibromo-5-(trifluoromethoxy)benzene may be used in chemical synthesis.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)