340804
2′,4′,5′-Trifluoracetophenon
99%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Brechungsindex
n20/D 1.472 (lit.)
Dichte
1.331 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(=O)c1cc(F)c(F)cc1F
InChI
1S/C8H5F3O/c1-4(12)5-2-7(10)8(11)3-6(5)9/h2-3H,1H3
InChIKey
GVTLJUZWNNFHMZ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
159.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
71 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter