Merck
340170
Sigma-Aldrich
Fluoresceinquecksilberacetat
Synonym(e):
4′,5′-Bis(acetoxymercuri)fluorescein
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C24H18Hg2O9
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
851.57