Merck
339946
Sigma-Aldrich
(R)-4-Isopropyl-2-oxazolidinon
99%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H11NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
129.16
Beilstein:
5376658
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
99%
Optische Aktivität
[α]20/D +17°, c = 6 in ethanol
Optische Reinheit
ee: 99% (GLC)
mp (Schmelzpunkt)
70-72 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)[C@@H]1COC(=O)N1
InChI
1S/C6H11NO2/c1-4(2)5-3-9-6(8)7-5/h4-5H,3H2,1-2H3,(H,7,8)/t5-/m0/s1
InChIKey
YBUPWRYTXGAWJX-YFKPBYRVSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)