Merck
339121
Sigma-Aldrich
Zirconium(IV)-ethoxid
97%
Synonym(e):
Tetraethoxyzirconium, Zirconium ethoxide (Zr(OEt)4 ), Zirconium tetraethoxide
About This Item
Lineare Formel:
Zr(OC2H5)4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
271.47
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
Eignung der Reaktion
core: zirconium
reagent type: catalyst
bp
235 °C/5 mmHg (lit.)
SMILES String
CCO[Zr](OCC)(OCC)OCC
InChI
1S/4C2H5O.Zr/c4*1-2-3;/h4*2H2,1H3;/q4*-1;+4
InChIKey
ASBGGHMVAMBCOR-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Convenient precursor for the synthesis of olefin-functionalized zirconium-containing monomers, which have potential for the generation of hybrid zirconium-containing polymers.
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
William J. Evans et al.
Inorganic chemistry, 38(6), 1160-1164 (2001-10-24)
The attachment of pendent olefin groups to oxygen-ligated zirconium complexes using olefin-substituted phenols and alcohols and readily accessible zirconium reagents is described. Syntheses of three crystallographically characterizable complexes isolable in 55-90% yield are reported. Eugenol, HOC(6)H(3)(OMe-2)(CH(2)CH=CH(2)-4) (HOAr) reacts with [Zr(O(i)Pr)(4)(HO(i)Pr)](2)