Merck
338915
Sigma-Aldrich
Morpholinoschwefeltrifluorid
Synonym(e):
Morph-DAST, Morpho-DAST
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H8F3NOS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
175.17
Beilstein:
606224
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Brechungsindex
n20/D 1.454 (lit.)
bp
41-42 °C/0.5 mmHg (lit.)
Dichte
1.436 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
FS(F)(F)N1CCOCC1
Empfehlung
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Vergleichbares Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)