Merck
337242
Sigma-Aldrich
4-Fluor-3-methylanisol
97%
About This Item
Lineare Formel:
FC6H3(CH3)OCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
140.15
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.492 (lit.)
bp
174-175 °C/762 mmHg (lit.)
Dichte
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
fluoro
SMILES String
COc1ccc(F)c(C)c1
InChI
1S/C8H9FO/c1-6-5-7(10-2)3-4-8(6)9/h3-5H,1-2H3
InChIKey
XZBXPBDJLUJLEU-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Photolysis of the charge transfer complex of tetranitromethane and 4-fluoro-3-methylanisole in dichloromethane at -20°C yields the epimeric 1-fluoro-4-methoxy-6-methyl-6-nitro-3-trinitromethylcyclo-hexa-1,4-dienes, 1-fluoro-4-methoxy-2-methyl-r-5-nitro-c-6-trinitromethylcyclohexa-1,3-diene and 4-fluoro-5-methyl-2-trinitromethylanisole.[1]
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
145.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
63 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Photochemical nitration by tetranitromethane. Part 36. Adduct formation in the photochemical reactions of 4-fluoroanisole and 4-fluoro-3-methylanisole.
Butts CP, et al.
J. Chem. Soc. Perkin Trans. II, 9, 1877-1887 (1996)