335959
Bismut(III)-Oxid
99.99%
Synonym(e):
Dibismuttrioxid
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99.99%
SMILES String
O=[Bi]O[Bi]=O
InChI
1S/2Bi.3O
InChIKey
WMWLMWRWZQELOS-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Ersetzt durch
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg