Wichtige Dokumente
333484
Titan(IV)-2-ethylhexyloxid
95%
Synonym(e):
TYZOR® TOT organisches Titanat, Tetrakis-(2-ethylhexyl)-orthotitanat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
liquid
liquid
Eignung der Reaktion
core: titanium
reagent type: catalyst
Brechungsindex
n20/D 1.479 (lit.)
bp
248-249 °C/11 mmHg (lit.)
Dichte
0.927 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCC(CC)CO[Ti](OCC(CC)CCCC)(OCC(CC)CCCC)OCC(CC)CCCC
InChI
1S/4C8H17O.Ti/c4*1-3-5-6-8(4-2)7-9;/h4*8H,3-7H2,1-2H3;/q4*-1;+4
InChIKey
KTXWGMUMDPYXNN-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
159.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
71 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Mesoporous materials, such as aerogels, offer advantages for practical hydrogen storage. They have large surface areas, open porosity, small pore sizes, and the ability to coat the surface with one or more compounds.
Titanium dioxide applications: Semiconducting material characteristics and diverse functionalities.