333182
Aluminiumsulfid
granular, <10 mm particle size, 98%
Synonym(e):
Aluminium sulfide, Aluminum trisulfide, Dialuminum trisulfide
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
granular
Partikelgröße
<10 mm
Dichte
2.02 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
S=[Al]S[Al]=S
InChI
1S/2Al.3S
InChIKey
ZPXDOGRYMSWBBM-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable