Merck
235849
Sigma-Aldrich
Aluminium-tert-butoxid
technical grade
Synonym(e):
Aluminium-tert.-butylat
About This Item
Lineare Formel:
Al[OC(CH3)3]3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
246.32
Beilstein:
4148229
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
technical grade
Form
powder
Zusammensetzung
Al, 10.5-13.0% EDTA titration
Eignung der Reaktion
core: aluminum
SMILES String
CC(C)(C)O[Al](OC(C)(C)C)OC(C)(C)C
InChI
1S/3C4H9O.Al/c3*1-4(2,3)5;/h3*1-3H3;/q3*-1;+3
InChIKey
MDDPTCUZZASZIQ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
FlameCorrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Lanthanide ions in spectral conversion enhance solar cell efficiency via photon conversion.