Merck
332135
Sigma-Aldrich
L-Asparaginsäure-15N
98 atom % 15N
About This Item
Lineare Formel:
HO2CCH2CH(15NH2)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
134.10
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
Isotopenreinheit
98 atom % 15N
Qualitätsniveau
Form
solid
Optische Aktivität
[α]25/D +25.0°, c = 2 in 5 M HCl
Methode(n)
bio NMR: suitable
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (dec.) (lit.)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
[15NH2][C@@H](CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H7NO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1/i5+1
InChIKey
CKLJMWTZIZZHCS-KPHKZEKTSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Mylène Tajan et al.
Cell metabolism, 28(5), 721-736 (2018-08-21)
Numerous mechanisms to support cells under conditions of transient nutrient starvation have been described. Several functions of the tumor-suppressor protein p53 can contribute to the adaptation of cells to metabolic stress and help cancer cell survival under nutrient-limiting conditions. We