Merck
329916
Sigma-Aldrich
Kaliumdideuteriumphosphat
98 atom % D
Synonym(e):
Potassium dihydrogen-d2 phosphate
Größe auswählen
1 G
CHF 86.10
CHF 86.10
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 86.10
About This Item
Lineare Formel:
KD2PO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
138.10
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
CHF 86.10
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
98 atom % D
Qualitätsniveau
Form
solid
Methode(n)
NMR: suitable
mp (Schmelzpunkt)
253 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
[K+].[2H]OP([O-])(=O)O[2H]
InChI
1S/K.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1/i/hD2
InChIKey
GNSKLFRGEWLPPA-ZSJDYOACSA-M
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Samriddh Mudgal et al.
Food chemistry, 197(Pt A), 84-91 (2015-12-01)
We illustrate a method that uses bovine serum albumin (BSA) to control the receptor-accessible part of rebaudioside A (Reb A). The critical micelle concentration (CMC) of Reb A was found to be 4.5 mM and 5 mM at pH 3
Yaqi Fu et al.
Biotechnology progress, 37(1), e3075-e3075 (2020-09-02)
Dehaloperoxidase (DHP) catalyzes detoxifying halophenols. It is a heme-containing enzyme using H2 O2 as the oxidant. Heme bleaching from the active site is of great concern. In addition, the interference of DHP by H2 O2 leads to the inactivation of