Merck
33040
Sigma-Aldrich
2,5-Diamino-hydrochinon -dihydrochlorid
technical, ≥90% (AT)
Synonym(e):
2,5-Diamino-1,4-benzenediol dihydrochloride, 2,5-Diamino-1,4-dihydroxybenzene dihydrochloride
Größe auswählen
1 G
CHF 155.00
CHF 155.00
Voraussichtliches Versanddatum16. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 155.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H8N2O2 · 2HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
213.06
Beilstein:
5795549
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 155.00
Voraussichtliches Versanddatum16. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
technical
Qualitätsniveau
Assay
≥90% (AT)
Form
powder
SMILES String
Cl.Cl.Nc1cc(O)c(N)cc1O
InChI
1S/C6H8N2O2.2ClH/c7-3-1-5(9)4(8)2-6(3)10;;/h1-2,9-10H,7-8H2;2*1H
InChIKey
NILKAWPWTYPHAH-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
2,5-Diaminohydroquinone dihydrochloride was used in the preparation of polymers.[1] It was also used in the preparation of chemically cross-linked polyimide and silica hybrid films.[2]
Vorsicht
kann sich beim Lagern schwarzviolett verfärben
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Synthesis and characterization of chemically cross-linked polyimide-siloxane hybrid films.
Ahmad Z, et al.
Journal of Non-Crystalline Solids, 355(8), 507-517 (2009)
Polymers derived from 2, 5-diamino-p-benzoquinone-diimide and related compounds.
Szita J and Marvel CS.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 7(11), 3203-3217 (1969)
Louis Sieuw et al.
Chemical science, 10(2), 418-426 (2019-02-13)
Small organic materials are generally plagued by their high solubility in battery electrolytes. Finding approaches to suppress solubilization while not penalizing gravimetric capacity remains a challenge. Here we propose the concept of a hydrogen bond stabilized organic battery framework as