Wichtige Dokumente
A39009
1-Aminoanthrachinon
≥96.5% purity, powder, crystals or chunks
Synonym(e):
Azoic Diazo No. 36, Fast Red AL
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
1-Aminoanthrachinon, ≥96.5% (HPLC)
Qualitätsniveau
Assay
≥96.5% (HPLC)
Form
powder, crystals or chunks
Farbe
dark brown
mp (Schmelzpunkt)
253-255 °C (lit.)
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
Nc1cccc2C(=O)c3ccccc3C(=O)c12
InChI
1S/C14H9NO2/c15-11-7-3-6-10-12(11)14(17)9-5-2-1-4-8(9)13(10)16/h1-7H,15H2
InChIKey
KHUFHLFHOQVFGB-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)