Merck
328588
Sigma-Aldrich
Pyridin-3,4-dicarbonsäureimid
97%
Synonym(e):
Cinchomeronimid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H4N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
148.12
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
232-235 °C (lit.)
SMILES String
O=C1NC(=O)c2cnccc12
InChI
1S/C7H4N2O2/c10-6-4-1-2-8-3-5(4)7(11)9-6/h1-3H,(H,9,10,11)
InChIKey
SJSABZBUTDSWMJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)