Wichtige Dokumente
327859
2′,3′-Didesoxy-5-ioduridin
97%
Synonym(e):
5-Iod-2′,3′-dideoxy-uridin
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
176 °C (dec.) (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC[C@@H]1CC[C@@H](O1)N2C=C(I)C(=O)NC2=O
InChI
1S/C9H11IN2O4/c10-6-3-12(9(15)11-8(6)14)7-2-1-5(4-13)16-7/h3,5,7,13H,1-2,4H2,(H,11,14,15)/t5-,7+/m0/s1
InChIKey
OBGFSDPYSQAECJ-CAHLUQPWSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)