326739
Hexamethyldisiloxan
NMR grade, ≥99.5%
Synonym(e):
HMDSO
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
NMR grade
Dampfdichte
>1 (vs air)
Assay
≥99.5%
Form
liquid
Methode(n)
NMR: suitable
Brechungsindex
n20/D 1.377 (lit.)
bp
101 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−59 °C (lit.)
Dichte
0.764 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES String
C[Si](C)(C)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C6H18OSi2/c1-8(2,3)7-9(4,5)6/h1-6H3
InChIKey
UQEAIHBTYFGYIE-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
21.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-6 °C - closed cup