Wichtige Dokumente
326194
Diallyldimethylsilan
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.441 (lit.)
bp
54 °C/20 mmHg (lit.)
Dichte
0.768 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C[Si](C)(CC=C)CC=C
InChI
1S/C8H16Si/c1-5-7-9(3,4)8-6-2/h5-6H,1-2,7-8H2,3-4H3
InChIKey
ZDSFBVVBFMKMRF-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
66.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
19 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?