325058
(S)-(+)-3-Brom-2-methyl-1-propanol
97%
Synonym(e):
(2S)-3-Bromo-2-methyl-1-propanol, (S)-3-Bromo-2-methylpropan-1-ol, (S)-3-Hydroxy-2-methylpropyl bromide
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
liquid
Optische Aktivität
[α]25/D +7.3°, c = 2 in chloroform
Brechungsindex
n20/D 1.483 (lit.)
Dichte
1.461 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C[C@@H](CO)CBr
InChI
1S/C4H9BrO/c1-4(2-5)3-6/h4,6H,2-3H2,1H3/t4-/m1/s1
InChIKey
KIBOHRIGZMLNNS-SCSAIBSYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
197.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
92 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter