Wichtige Dokumente
325066
(R)-(−)-3-Brom-2-methyl-1-propanol
97%
Synonym(e):
(R)-3-Bromo-2-methylpropan-1-ol, (R)-3-Hydroxy-2-methylpropyl bromide, 3-Bromo-2-(R)-methyl-1-propanol
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
liquid
Optische Aktivität
[α]25/D −6.6°, c = 2 in chloroform
Brechungsindex
n20/D 1.484 (lit.)
bp
73-74 °C/9 mmHg (lit.)
Dichte
1.461 g/mL at 20 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
hydroxyl
SMILES String
C[C@H](CO)CBr
InChI
1S/C4H9BrO/c1-4(2-5)3-6/h4,6H,2-3H2,1H3/t4-/m0/s1
InChIKey
KIBOHRIGZMLNNS-BYPYZUCNSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?