Wichtige Dokumente
324906
4,5,6,7-Tetrahydroindol
98%
Synonym(e):
2,3-Tetramethylenepyrrole, Cyclohex[b]pyrrole, NSC 122455
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
53-57 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C1CCc2[nH]ccc2C1
InChI
1S/C8H11N/c1-2-4-8-7(3-1)5-6-9-8/h5-6,9H,1-4H2
InChIKey
KQBVVLOYXDVATK-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- synthesis of ethyl 3-(4,5,6,7-tetrahydroindol-2-yl)-2-propynoate
- preparation of BODIPY dyes
- N-alkylation with chloromethyloxirane
- preparation of hydroindolepropynoate by chemo- and regioselective solvent-free ethynylation
- palladium- and copper-free cross-coupling of halopropynoates
- preparation of carbonylalkenyl indoles via coupling with dicarbonyl compounds
- 1:2 annelation of 4,5,6,7-tetrahydroindole with 1-benzoyl-2-phenylacetylene
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?