Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 41.20 |
10 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 180.00 |
50 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 373.00 |
Über diesen Artikel
Quality Segment
assay
97%
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
bp
147-150 °C/2 mmHg (lit.)
mp
35-37 °C (lit.)
functional group
bromo, carboxylic acid
SMILES string
OC(CCCCCCCBr)=O
InChI
1S/C8H15BrO2/c9-7-5-3-1-2-4-6-8(10)11/h1-7H2,(H,10,11)
InChI key
BKJFDZSBZWHRNH-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- prepare 8-mercaptooctanoic acid in the biosynthesis of lipoic acid
- attach triple helix-forming oligonucleotides (TFOs) to inhibitors in their synthesis
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description 97% | description 97% | description 97% |
| assay 97% | assay 97% | assay 97% | assay 97% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| reaction suitability reagent type: cross-linking reagent | reaction suitability - | reaction suitability - | reaction suitability - |
| bp 147-150 °C/2 mmHg (lit.) | bp 165-170 °C/20 mmHg (lit.) | bp 140 °C/5 mmHg (lit.) | bp 136-138 °C/18 mmHg (lit.) |
| mp 35-37 °C (lit.) | mp 32-34 °C (lit.) | mp - | mp - |
| functional group carboxylic acid | functional group carboxylic acid, bromo | functional group bromo, carboxylic acid | functional group bromo, carboxylic acid |
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?