Wichtige Dokumente
310913
7-Brom-1-heptanol
95%
Alle Fotos(2)
About This Item
Lineare Formel:
Br(CH2)7OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
195.10
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Assay
95%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.482 (lit.)
bp
111-112 °C/4 mmHg (lit.)
Dichte
1.269 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
OCCCCCCCBr
InChI
1S/C7H15BrO/c8-6-4-2-1-3-5-7-9/h9H,1-7H2
InChIKey
MMXRRNUXCHUHOE-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
7-Bromo-1-heptanol was used in the synthesis of (9Z,12E)-[1-13C]-octadeca-9,12-dienoic acid and(9Z,12Z,15E)-[1-13C]-octadeca-9,12,15-trienoic acid.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
O Loreau et al.
Chemistry and physics of lipids, 106(1), 65-78 (2000-07-06)
Several grams of labelled trans linoleic and linolenic acids with high chemical and isomeric purities (>97%) have been prepared for human metabolism studies. A total of 12.5 g of (9Z, 12E)-[1-(13)C]-octadeca-9,12-dienoic acid and 6.3 g of (9Z,12Z, 15E)-[1-(13)C]-octadeca-9,12,15-trienoic acid were