Merck
670855
Sigma-Aldrich
5-Brom-1-pentanol
technical, ≥80% (GC)
Größe auswählen
5 G
CHF 99.50
CHF 99.50
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 99.50
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H11BrO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
167.04
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 99.50
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
technical
Assay
≥80% (GC)
Brechungsindex
n20/D 1.482
Funktionelle Gruppe
bromo
hydroxyl
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OCCCCCBr
InChI
1S/C5H11BrO/c6-4-2-1-3-5-7/h7H,1-5H2
InChIKey
WJVQJXVMLRGNGA-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
104.0 - 122.0 °F
Flammpunkt (°C)
40 - 50 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Tian Hua et al.
Cell, 180(4), 655-665 (2020-02-01)
Human endocannabinoid systems modulate multiple physiological processes mainly through the activation of cannabinoid receptors CB1 and CB2. Their high sequence similarity, low agonist selectivity, and lack of activation and G protein-coupling knowledge have hindered the development of therapeutic applications. Importantly