Wichtige Dokumente
144991
1,7-Dibromheptan
97%
Synonym(e):
Heptamethylendibromid
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.503 (lit.)
bp
255 °C (lit.)
Dichte
1.51 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
SMILES String
BrCCCCCCCBr
InChI
1S/C7H14Br2/c8-6-4-2-1-3-5-7-9/h1-7H2
InChIKey
LVWSZGCVEZRFBT-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?