310417
4-(Brommethyl)-phenylessigsäure
95%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
179-183 °C (lit.)
SMILES String
OC(=O)Cc1ccc(CBr)cc1
InChI
1S/C9H9BrO2/c10-6-8-3-1-7(2-4-8)5-9(11)12/h1-4H,5-6H2,(H,11,12)
InChIKey
WCOCCXZFEJGHTC-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?