307572
Propionylbromid
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.455 (lit.)
bp
103-104 °C (lit.)
Dichte
1.521 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCC(Br)=O
InChI
1S/C3H5BrO/c1-2-3(4)5/h2H2,1H3
InChIKey
RIBFXMJCUYXJDZ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
125.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
52 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter