306983
1,3-Benzoldimethanthiol
95%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
95%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.6207 (lit.)
bp
168-170 °C/25 mmHg (lit.)
Dichte
1.15 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
SCc1cccc(CS)c1
InChI
1S/C8H10S2/c9-5-7-2-1-3-8(4-7)6-10/h1-4,9-10H,5-6H2
InChIKey
JSNABGZJVWSNOB-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter