Merck
306665
Sigma-Aldrich
Dodecandioyldichlorid
98%
About This Item
Lineare Formel:
ClCO(CH2)10COCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
267.19
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Dampfdruck
<0.75 mmHg ( 20 °C)
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.468 (lit.)
bp
140 °C/0.5 mmHg (lit.)
Dichte
1.069 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
ClC(=O)CCCCCCCCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C12H20Cl2O2/c13-11(15)9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12(14)16/h1-10H2
InChIKey
CNXXEPWXNDFGIG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Queeny Dasgupta et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 18(3), 2112-2119 (2015-12-23)
Salicylic acid (SA) based biodegradable polyanhydrides (PAHs) are of great interest for drug delivery in a variety of diseases and disorders owing to the multi-utility of SA. There is a need for the design of SA-based PAHs for tunable drug