D221201
Tetradecandisäure
99%
Synonym(e):
Dodecandicarbonsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
124-127 °C (lit.)
SMILES String
OC(=O)CCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C14H26O4/c15-13(16)11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12-14(17)18/h1-12H2,(H,15,16)(H,17,18)
InChIKey
HQHCYKULIHKCEB-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable