Merck
303674
Sigma-Aldrich
3-Methoxy-5-nitrobenzotrifluorid
99%
About This Item
Lineare Formel:
CH3OC6H3(NO2)CF3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
221.13
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
36-38 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
fluoro
nitro
SMILES String
COc1cc(cc(c1)C(F)(F)F)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H6F3NO3/c1-15-7-3-5(8(9,10)11)2-6(4-7)12(13)14/h2-4H,1H3
InChIKey
NCPVPJVRLLHBEL-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
3-Methoxy-5-nitrobenzotrifluoride may be used in chemical synthesis.
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)