Merck
150371
Sigma-Aldrich
2-Acetyl-1-tetralon
98%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H12O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
188.22
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
98%
Form
solid
bp
135-142 °C/1 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
55-57 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ketone
SMILES String
CC(=O)C1CCc2ccccc2C1=O
InChI
1S/C12H12O2/c1-8(13)10-7-6-9-4-2-3-5-11(9)12(10)14/h2-5,10H,6-7H2,1H3
InChIKey
BSELJBOMYPMBNL-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
2-Acetyl-1-tetralone was used in the preparation of dihydronaphtho-pyrrole[1].
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
221.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
105.00 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Porphyrins with exocyclic rings. Part 5. Synthesis of a naphtho [1, 2-b] porphyrin.
Lash TD and Denny CP.
Tetrahedron, 51(1), 59-66 (1995)