Merck
303593
Sigma-Aldrich
Trimethylsulfoniummethylsulfat
98%
Größe auswählen
25 G
CHF 37.70
CHF 37.70
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
CHF 37.70
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)3S(OSO3CH3)
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
188.27
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 37.70
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
92-94 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
thioether
SMILES String
C[S+](C)C.COS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C3H9S.CH4O4S/c1-4(2)3;1-5-6(2,3)4/h1-3H3;1H3,(H,2,3,4)/q+1;/p-1
InChIKey
ANXKZXRDXAZQJT-UHFFFAOYSA-M
Verwandte Kategorien
Anwendung
Useful reagent for the methylenation of aldehydes and ketones to form epoxides.[1]
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Synthetic Communications, 15, 749-749 (1985)