Merck
740489
Sigma-Aldrich
Trimethylsulfonium tetrafluoroborate
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C3H9BF4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
163.97
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: C-C Bond Formation
mp (Schmelzpunkt)
205-210 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C[S+](C)C.F[B-](F)(F)F
InChI
1S/C3H9S.BF4/c1-4(2)3;2-1(3,4)5/h1-3H3;/q+1;-1
InChIKey
RNBNWTAKWJKQNN-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable